Principaux documents
MSHAWGT48
Millipore
Échantillonneur MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
Synonyme(s) :
Unités de filtration MicropreSure®, Pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Niveau de qualité
Description
packed
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'échantillonneur MicropreSure® de Millipore permet d'échantillonner et de filtrer des liquides dans un système clos, limitant ainsi le risque de faux positifs dus à une contamination accidentelle lorsque les prélèvements sont effectués dans l'environnement de production. Ce dispositif permet de filtrer de gros volumes en une seule fois ou à faible débit pendant une durée prolongée. Il est conçu pour l'échantillonnage de liquides contenus dans des réservoirs ou des lignes sous pression. Le MicropreSure® supporte une pression maximale de 3 bar. Une fois les échantillons liquides filtrés à travers la membrane microporeuse située à l'intérieur du MicropreSure®, les entrées et sorties du dispositif sont bouchées afin d'éviter tout risque de contamination lors du transport jusqu'au laboratoire. Pour accéder à la membrane, il suffit d'ôter le dôme du dispositif MicropreSure® ; celle-ci peut alors être transférée dans un milieu, pour incubation et dénombrement microbien. Il s'agit d'une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose, de 47 mm de diamètre, à pores de 0,45 μm, conditionnée en vrac.
Application
L'échantillonneur MicropreSure® de Millipore est utilisé pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration. C'est un dispositif de prélèvement prêt à l'emploi qui permet d'effectuer des analyses en cours de procédé sur l'eau pharmaceutique, l'eau de ville, l'eau en bouteille, le vin, la bière et les boissons sans alcool.
Caractéristiques et avantages
  • Système clos permettant un échantillonnage précis
  • Collecte et analyse microbiologique fiables et rapides en cours de procédé
  • Analyse de gros volumes
  • Échantillonnage discret ou continu
  • Sans assemblage ni stérilisation préalable
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing