MSEHNFX40
Plaque à 96 puits Multiscreen®, fond plein
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Synonyme(s) :
MultiScreen Solid Plate, Solid Bottom 96-Well Plate, Solid Bottom Plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear polystyrene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 40 plates
Technique(s)
ELISA: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Type de liaison
high binding surface
Description générale
Les microplaques ELISA MultiScreen® 96 puits sont conformes aux dimensions standards de l'industrie pour une utilisation dans les plateformes de dosage biochimique courantes, y compris la manipulation automatisée des liquides, les lecteurs de microplaques et autres dispositifs compatibles avec les microplaques. Les microplaques ELISA sont disponibles avec des capacités de fixation moyennes ou élevées.
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany