Principaux documents
MR-056
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryo(s)
Stockage et stabilité
Can be stored at -20°C up to the expiration date on the bottle. Once thawed it should be used within 2 weeks.
Informations légales
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable