MR-025
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red
Synonyme(s) :
FHM Embryo Media, Mouse Embryo Media
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryo(s)
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable