Key Documents
MP12W10
Millipore
mPAGE® 12% Bis-Tris Precast Gels
12% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Synonyme(s) :
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Code UNSPSC :
41105320
Nomenclature NACRES :
NA.56
product name
Gel précoulé avec 12 % de Bis-Tris mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
Durée de conservation
18 mo.
Conditionnement
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
Cassette, l × L
10 μL × 8 μL
Épaisseur du gel
1 mm
Volume maximum des puits
80 μL
well wells
10 wells
Compatibilité
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Gel précoulé avec 12 % de Bis-Tris mPAGE, 10 x 8 cm
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Application
Gels de Bis-Tris à 12 % mPAGE pour la séparation haute résolution de protéines
  • Chargement allant jusqu'à 80 μl d'échantillon/puits
  • Temps d'analyse typique de 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
  • Inverser le joint en cas d'utilisation avec les systèmes Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Utiliser un adaptateur (MPTA) avec les systèmes XCell SureLock et les autres systèmes compatibles
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocoles
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Afficher tout
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.