MMPWRSPZA
Source d'alimentation Milliflex Oasis®
South Africa adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Synonyme(s) :
Power Supply
About This Item
Entrée CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
South Africa adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales