Principaux documents
MIX0050LG05
Millipore
Ensemble poche de 50 litres pour agitateur Mobius®
Gold Mobius® 50L mixer bag
Synonyme(s) :
Mobius® 50 L mixer bag assy, Gold
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany