MISEVTXRI
Vortexeur MilliSentials-I
Euro, Australia, UK Power Plug
About This Item
Entrée CA/CC
100 V / 240 V (∼(50/60 Hz))
Paramètres
4 mm (Orbit)
Fixed, 3100 +/- 10% rpm speed
Larg. × P × H
9.4 cm × 9.9 cm × 6.6 cm
Poids
0.4 kg (1 lb)
Description générale
Le vortexeur MilliSentials permet une agitation puissante des échantillons liquides dans des récipients scellés. La conception compacte et puissante s'adapte aux tubes avec des volumes allant de 0,2 à 50 ml, aux flacons avec des volumes allant de 2,0 à 10 ml et aux flacons carrés avec des volumes allant jusqu'à 150 ml.
Application
Mélanger au vortex
Caractéristiques et avantages
La technologie de l'équilibre dynamique permet un contrôle souple de la vitesse, un fonctionnement silencieux et un minimum de vibrations.
La conception compacte modernisée minimise l'encombrement de la paillasse.
La conception compacte modernisée minimise l'encombrement de la paillasse.