Principaux documents
MIGSWG250
Millipore
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
Synonyme(s) :
Système de filtration membranaire, membrane en esters de cellulose mixtes (ECM), code de membrane GSWG
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
250 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses systématiques de contamination microbiologique dans les matériaux bruts, les boissons et l'eau. Le système de filtration Microfil® élimine les étapes fastidieuses, la configuration de l'équipement, les déchets et l'autoclavage et améliore la productivité du laboratoire. Ce système économique utilise des entonnoirs et des membranes pré-stérilisés et prêts à l'emploi comme supports de filtration. Les entonnoirs Microfil® ultra-minces de 100 ou 250 ml éliminent le besoin de lavage et de stérilisation après chaque test, ce qui facilite la manipulation de l'équipement. Une gamme de membranes quadrillées pré-stérilisées de 47 mm de diamètre est disponible avec les entonnoirs Microfil®. Les membranes scellées individuellement sont placées dans des enveloppes autocollantes (membranes S-Pak®). Grâce au support membranaire, les débits de filtration avec le système de filtration Microfil® sont plus rapides par rapport aux équipements de filtration traditionnels.
Application
Le système de filtration Microfil® permet de réaliser des analyses microbiologiques rapides et exactes sur des échantillons liquides variés. Le système de filtration convient aux secteurs des produits alimentaires et boissons, des produits pharmaceutiques et des produits cosmétiques.
Caractéristiques et avantages
  • Utilisation de membranes pré-stérilisées quadrillées de 47 mm
  • Surfaces d'entonnoir hydrophobes pour un meilleur rendement
  • Surfaces intérieures de l'entonnoir lisses et sans rayures
  • Joint à lèvre pour empêcher le contournement de la membrane
  • Entonnoirs en polymère de qualité alimentaire, exempts d'agents pouvant inhiber la croissance bactérienne
  • L'entonnoir à usage unique pré-stérilisé peut être utilisé directement, éliminant ainsi l'utilisation de la flamme
  • Matériau d'entonnoir en plastique recyclable qui permet une meilleure protection de l'environnement
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.