MC0HC10FS1
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
C0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
C0HC
Description générale
Cette série de milieux filtrants C0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de matériau filtrant afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
Application
Caractéristiques et avantages
- Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
- Large éventail de types de milieux filtrants proposés sous forme de produits monocouches et multicouches
- Le milieu à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et réduit le temps de clarification
- Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
- La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter, de NEP ou de validation du nettoyage
- Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
- La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
- L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Sodium : <3,0 mg/pi2
Calcium : <0,7 mg/pi2
Magnésium : <0,2 mg/pi2
Mercure : <0,01 mg/pi2
Chrome : <0,01 mg/pi2
Aluminium : <0,01 mg/pi2
Potassium : <0,01 mg/pi2
Plomb : <0,01 mg/pi2
Arsenic : <0,01 mg/pi2
Cobalt : <0,01 mg/pi2
Fer : <0,01 mg/pi2
Manganèse : <0,01 mg/pi2
Titane : <0,01 mg/pi2
Zinc : <0,01 mg/pi2
Notes préparatoires
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable