Principaux documents
MABT868
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-alpha-tubuline acétylée, clone 6-11B-1
clone 6-11B-1, from mouse
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1 chain, acetyl-alpha tubulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6-11B-1, monoclonal
Espèces réactives
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
Technique(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys40)
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Les microtubules sont des filaments cytosquelettiques composés d'hétérodimères d'alpha/bêta-tubuline qui s'auto-assemblent en tête-à-queue pour former des protofilaments et pour former latéralement un tube creux. De nombreuses modifications post-traductionnelles (PTM), notamment l'acétylation, la polyglutamylation, la polyglycylation, la détyrosination, la phosphorylation et la palmitoylation, peuvent réguler les propriétés de polymérisation des tubulines et/ou leurs interactions avec les protéines associées aux microtubules (MAP) et les protéines motrices. Un sous-ensemble de microtubules cytoplasmiques et de microtubules dans le fuseau, l'axone et les cils sont connues pour contenir de l'α-tubuline acétylée sur l'amine epsilon de la lysine-40 (K40). Le membre MEC-17 de la famille de la lysine acétyltransférase GNAT (ou de l'α-tubuline acétyltransférase/alphaTAT) catalyse l'acétylation de la K40, alors que la HDAC6 et la sirtuine 2 (SIRT2) sont connues pour catalyser la désacétylation de la tubuline. Les preuves expérimentales indiquent que l'acétylation de la K40 amorce l'α-tubuline à d'autres PTM, ce qui ne peut pas être inversé par la désacétylation de la K40ac plus tard. Ensuite, l'α-tubuline acétylée et l'α-tubuline désacétylée dans les microtubules natifs sont distinctes de l'α-tubuline non acétylée sur le plan structurel (dont la K40 n'a jamais été acétylée).
Spécificité
Les preuves expérimentales indiquent que l'α-tubuline acétylée et l'α-tubuline désacétylée dans les microtubules natifs sont distinctes de l'α-tubuline non acétylée sur le plan structurel, et que le clone 6-11B-1 reconnaît l'α-tubuline acétylée et désacétylée, mais pas l'α-tubuline non acétylée (jamais acétylée). Bien que le profil d'immunomarquage 6-11B-1 ressemble à celui des anticorps acétyl-Lys40 sur les cellules cyclantes normales, il faut être prudent lorsque l'on interprète les résultats d'immunomarquage à l'aide de cet anticorps monoclonal sur des cellules soumises à des manipulations de désacétylation de la tubuline par expression d'une désacétylase exogène ou par des moyens chimiques.
Immunogène
Fraction de la dynéine 15 S d'axonèmes de sperme d'oursin.
Application
Analyse par western blotting : une concentration de 4,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline acétylée dans 10 µg de lysat de tissus cérébraux de souris.
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline acétylée dans des cellules épithéliales rénales humaines normales en culture (avec la permission du Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline dans des lysats d'axonèmes de sperme d'oursin, mais pas dans les lysats de microtubules stabilisés par taxol d'ovules d'oursins (Piperno, G., et Fuller, M. (1985). J. Cell Biol.101(6):2085-2094).
Analyse par dot blot : un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline dans les fractions solubles et insolubles dans le détergent ionique Sarkosyl d'extraits d'axonèmes de sperme d'oursin (Piperno, G., et Fuller, M. (1985). J. Cell Biol.101(6):2085-2094).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline acétylée et l'α-tubuline désacétylée, mais pas l'α-tubuline non acétylée dans des fibroblastes rénaux du singe vert COS-7 et dans des cellules épithéliales de rein du rat-kangourou Ptk2 par immunocytochimie en fluorescence (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Analyse par microscopie électronique : il a été démontré que le fragment Fab du clone 6-11B-1 marque les microtubules stabilisés par taxol polarisés in vitro à partir de tubuline de cerveau de bovin purifiée avec ou sans désacétylation catalysée par SIRT2 (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Cet anticorps anti-α-tubuline acétylée, clone 6-11B-1 est validé pour une utilisation en western blotting, immunocytochimie, dot blot et microscopie électronique pour la détection d'α-tubuline acétylée.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 4,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'α-tubuline acétylée dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 50 kDa
Forme physique
Anticorps IgG2bκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Markus Masek et al.
Nature communications, 13(1), 1282-1282 (2022-03-13)
Primary cilia are key sensory organelles whose dysfunction leads to ciliopathy disorders such as Bardet-Biedl syndrome (BBS). Retinal degeneration is common in ciliopathies, since the outer segments (OSs) of photoreceptors are highly specialized primary cilia. BBS1, encoded by the most
Shin-Ichiro Ozawa et al.
The Plant cell, 32(4), 1179-1203 (2020-01-29)
In the green alga Chlamydomonas (Chlamydomonas reinhardtii), chloroplast gene expression is tightly regulated posttranscriptionally by gene-specific trans-acting protein factors. Here, we report the identification of the octotricopeptide repeat protein MTHI1, which is critical for the biogenesis of chloroplast ATP synthase
Vincent Serapiglia et al.
Frontiers in pediatrics, 9, 780166-780166 (2022-03-15)
Fetal endoscopic tracheal occlusion (FETO) is an emerging surgical therapy for congenital diaphragmatic hernia (CDH). Ovine and rabbit data suggested altered lung epithelial cell populations after tracheal occlusion (TO) with transcriptomic signatures implicating basal cells. To test this hypothesis, we
Yan Shin J Liao et al.
Experimental physiology, 105(10), 1673-1683 (2020-08-01)
What is the central question of this study? What is the impact of airway cholinergic history on the properties of airway mucus secretion in a cystic fibrosis-like environment? What is the main finding and its importance? Prior cholinergic challenge slightly
Shin-Ping Kuan et al.
iScience, 19, 737-748 (2019-09-07)
Prolonged heat and sea salt aerosols pose a challenge for the mammalian airway, placing the protective airway surface liquid (ASL) at risk for desiccation. Thus, mammals inhabiting salt marshes might have acquired adaptations for ASL regulation. We studied the airways