Principaux documents
MABT398
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD226/DNAM-1, clone LeoA1 (sans azoture)
clone LeoA1, from mouse
Synonyme(s) :
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LeoA1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD226(10666)
Description générale
La protéine CD226/DNAM-1 est un récepteur de la membrane plasmique exprimé par les lymphocytes T qui joue de multiples rôles dans la signalisation des lymphocytes, l'adhésion intercellulaire, la sécrétion de lymphokines, et la destruction médiée par les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes NK. CD226 active la cytotoxicité médiée par les lymphocytes tueurs naturels (NK), et est un intervenant clé de la synapse immunologique entre les lymphocytes T tueurs et leurs cibles. De plus, comme la protéine CD226/DNAM-1 reconnaît CD155 et les nectines, elle est considérée comme un potentiel agent anti-cancéreux : CD226, qui est soluble, inhibe directement la croissance tumorale en se liant à la protéine CD155 exprimée sur les cellules tumorales et en régulant à la baisse la prolifération. La protéine CD226/DNAM-1 est exprimée par les lymphocytes Th1, mais pas par les Th2 ou Th0 ; elle est aussi exprimée par les lymphocytes NK et les lymphocytes T CD8+, mais pas par les lymphocytes T en développement. La protéine CD226/DNAM-1 est également exprimée par les monocytes et les plaquettes.
Spécificité
MABT398 ne fonctionne pas pour le western blotting en conditions réductrices (pour cette application, voir MABT341).
Immunogène
Cellules entières correspondant à la CD226/DNAM-1 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans des cellules CHO non transfectées et transfectées avec le CD226.
Analyse par cytométrie en flux : Une quantité de 1,0 µg d'un lot antérieur de cet anticorps a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans 1 × 10E6 cellules CHO transfectées avec CD226.
Analyse du dosage d'activité : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1, qui induit l'agrégation plaquettaire (Scott, J.L., et al. (1989). Journal of Biol. Chem. 264(23):13475-13482).
Analyse par dosage de liaison compétitive : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1 par la liaison de cet anticorps à des lymphoblastes au repos ou activés par voie pharmacologique et induits au PHA, ainsi qu'à des cellules Jurkat (Sherrington, P.D., et al. (1997). Journal of Biol. Chem. 272:21735-21744).
Analyse du test d'inhibition : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1, ce qui a inhibé l'induction à la fois des cellules CTL et AK à partir de leurs précurseurs (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans des cellules MLA-I44 (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans des cellules Jurkat transfectées au PTA-1 et stimulées avec TPA (Ralston, K.J., et al. (2004). Journal of Biol. Chem. 279:33816-33828).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-CD226/DNAM-1, clone LeoA1 (sans azoture), a été validée en western blotting, immunocytochimie, cytométrie en flux, immunoprécipitation et dans les tests d'inhibition et les dosages d'activité pour la détection de CD226/DNAM-1.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules CHO transfectées par CD226.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans 10 µg de lysat de cellules CHO transfectées avec CD226.
Description de la cible
Poids réel : ~39 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon sans conservateur contenant du PBS.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable