Principaux documents
MABS277
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline monoglycylée, clone TAP 952
clone TAP 952, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TAP 952, monoclonal
Espèces réactives
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
Technique(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Plusieurs modifications post-traductionnelles de la tubuline ont été identifiées dans les cellules eucaryotes. La glycylation est une polymodification qui apparaît comme une ramification latérale de chaînes de glycine de longueur variable identifiée dans la tubuline axonémale des cils de paramécie. Cette modification a été détectée sur la tubuline et/ou sur les cils/flagelles de nombreux organismes unicellulaires et pluricellulaires. La distribution différentielle des différentes isoformes de tubuline polyglycylée entre les compartiments cytoplasmiques et axonémaux de paramécie indique que le niveau de polyglycation de la tubuline est hautement régulé au niveau cellulaire. Dans les paramécies, l'anticorps TAP 952 réagit avec la tubuline cytoplasmique et axonémale. Dans les cellules et/ou les lignées cellulaires de métazoaires, il est spécifique pour la tubuline des cils mobiles et des cils primaires, et donc utile pour leur détection.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale des tubulines monoglycylées alpha et bêta.
Il peut servir de marqueur des cils mobiles.
Immunogène
Tubuline axonémale de paramécie électroéluée
Épitope : acides aminés 427-449 de la tubuline monoglycylée alpha et 427-442 de la tubuline monoglycylée bêta (Bré et al., 1998, Mol. Biol. Cell 9, 2655-2665)
Application
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la tubuline monoglycylée dans des spermatozoïdes de souris [Bre, M. H., et al. (1996). J. Cell. Sci. (Pt 4):727-738].
Analyse par dot blot : un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la tubuline monoglycylée dans des peptides de tubuline monoglycylée de synthèse [Bre, M. H., et al. (1996). J. Cell. Sci. (Pt 4):727-738].
Analyse par western blotting : un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la tubuline monoglycylée dans un panel d'extraits de protéines totales de certaines espèces [Bre, M. H., et al. (1996). J. Cell. Sci. (Pt 4):727-738].
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la tubuline monoglycylée dans des spermatozoïdes de lémurien, humains et d'oursin [Bre, M. H., et al. (1996). J. Cell. Sci. (Pt 4):727-738].
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la tubuline avec cet anticorps monoclonal de souris, anticorps anti-tubuline monoglycylée, clone TAP 952, dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunofluorescence et dot blot.
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait de cytosquelette total de paramécie.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/50 000e de cet anticorps a permis de détecter la tubuline monoglycylée dans 10 µg de protéines totales du cytosquelette de la paramécie.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 50 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katerina A Turner et al.
microPublication biology, 2022 (2022-11-30)
Sperm cells are transcriptionally and translationally silent. Therefore, they may use one of the remaining mechanisms to respond to stimuli in their environment, the post-translational modification of their proteins. Here we examined three post-translational modifications, acetylation, glutamylation, and glycylation of
Liliya Nazlamova et al.
Frontiers in genetics, 13, 1009430-1009430 (2022-10-01)
Retinitis pigmentosa (RP) is the most common cause of hereditary blindness, and may occur in isolation as a non-syndromic condition or alongside other features in a syndromic presentation. Biallelic or monoallelic mutations in one of eight genes encoding pre-mRNA splicing
Ying Hsu et al.
Human molecular genetics, 30(1), 87-102 (2021-02-01)
The BBSome is a protein complex consisting of BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS8, BBS9 and BBS18 that associates with intraflagellar transport complexes and specializes in ciliary trafficking. In primary cilia, ciliary entry requires the fully assembled BBSome as well
Haibo Xie et al.
Journal of molecular cell biology, 14(7) (2022-08-19)
Meiosis is essential for evolution and genetic diversity in almost all sexual eukaryotic organisms. The mechanisms of meiotic recombination, such as synapsis, have been extensively investigated. However, it is still unclear whether signals from the cytoplasm or even from outside
Abdullah O Khan et al.
Haematologica, Online ahead of print (2020-12-18)
In specialised cells, the expression of specific tubulin isoforms and their subsequent post-translational modifications drive and coordinate unique morphologies and behaviours. The mechanisms by which β1-tubulin, the platelet and megakaryocyte (MK) lineage restricted tubulin isoform, drives platelet production and function