Key Documents
MABN504
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VDAC1, clone N152B/23
clone N152B/23, from mouse
Synonyme(s) :
Voltage-dependent anion-selective channel protein 1, VDAC-1, hVDAC1, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, Porin 31HL, Porin 31HM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N152B/23, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VDAC1(7416)
Description générale
La protéine 1 du canal sélectif à anions dépendant de la tension (VDAC1, VDAC), également connue sous le nom de protéine porine 1 de la membranaire mitochondriale externe, est le récepteur de la membrane mitochondriale externe pour l'hexokinase et BCL2L1. VDAC1 forme un canal à travers la membrane mitochondriale et est impliquée dans la diffusion de petites molécules, la régulation du volume cellulaire et l'apoptose. VDAC1 peut participer à la formation du complexe du pore de transition de perméabilité (PTPC), qui est responsable de la libération de produits mitochondriaux qui déclenche l'apoptose.
Spécificité
Cet anticorps ne présente pas de réaction croisée avec VDAC2 ou VDAC3 (Prof J. Trimmer, Université de Californie, Davis).
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine VDAC1 humaine.
Application
Analyse par western blot : Un lot représentatif indique que VDAC1 ne présente pas de réaction croisée avec VDAC2 ou VDAC3 (d'après des résultats de validation par "knock-out" (KO)) : à l'aide d'une analyse par immunotransfert, le lot représentatif a permis de détecter VDAC1 dans le tissu hépatique de souris de type sauvage, et a démontré une perte de signal dans le tissu hippocampique de souris dans lesquelles VDAC1 a été inactivée par KO (Prof. J. Trimmer, Université de Californie, Davis).
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/250 d'un lot représentatif a permis de détecter VDAC1 dans le tissu de myocytes cardiaques humains.
Catégorie de recherche
Neurosciences
Détectez VDAC avec cet anticorps monoclonal de souris anti-VDAC1, clone N152B/23, validé pour une utilisation en western blot et en IHC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Évaluée par western blot sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blot : 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter VDAC1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
Env. 35 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria Feola et al.
Communications biology, 4(1), 517-517 (2021-05-05)
Erythropoiesis involves complex interrelated molecular signals influencing cell survival, differentiation, and enucleation. Diseases associated with ineffective erythropoiesis, such as β-thalassemias, exhibit erythroid expansion and defective enucleation. Clear mechanistic determinants of what make erythropoiesis effective are lacking. We previously demonstrated that
Ngonidzashe B Madungwe et al.
American journal of translational research, 12(7), 3412-3428 (2020-08-11)
MPV17 is an inner mitochondrial membrane protein whose mutation results in mitochondrial DNA (mtDNA) depletion diseases such as neurohepatopathy. MPV17 is expressed in several organs including the liver and kidneys. Here, we investigated its role and mechanism of action in
Mitofilin Heterozygote Mice Display an Increase in Myocardial Injury and Inflammation after Ischemia/Reperfusion.
Feng, et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 12 (2023)
E D'Acunto et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 437-437 (2022-07-22)
The neurodegenerative condition FENIB (familiar encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies) is caused by heterozygous expression of polymerogenic mutant neuroserpin (NS), with polymer deposition within the endoplasmic reticulum (ER) of neurons. We generated transgenic neural progenitor cells (NPCs) from mouse fetal
Hui San Chin et al.
Nature communications, 9(1), 4976-4976 (2018-11-28)
Intrinsic apoptosis is critical to prevent tumor formation and is engaged by many anti-cancer agents to eliminate tumor cells. BAX and BAK, the two essential mediators of apoptosis, are thought to be regulated through similar mechanisms and act redundantly to