MABN41
Anti-Sodium channel Nav1.7 Antibody, clone N68/6
clone N68/6, from mouse
Synonyme(s) :
sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, Sodium channel protein type IX subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Peripheral sodium channel 1, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide, Nav1.7, sodium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N68/6, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Nav1.7 in rat cerebellum tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat cerebellum tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable