MABN2434M
Anti-Retinoschisin Antibody, clone 3R10
clone 3R10, from mouse
Synonyme(s) :
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3R10, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RS1(6247)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Retinoschisin in Western Blotting applications (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable