MABN2308
Anti-TrkA Antibody, clone MNAC13
Synonyme(s) :
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MNAC13, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 87.5 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTRK1(4914)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with recombinant Human TrkA.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human TrkA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TrkA in ELISA applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27).
Neutralizing: A representative lot neutralized TrkA activity in Neutralizing applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27; Ugolini, G., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(8):2985-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable