MABN1581
Anti-CLCA4 Antibody, clone 1C5.1
clone 1C5.1, from mouse
Synonyme(s) :
Calcium-activated chloride channel regulator 4, CaCC-2, Calcium-activated chloride channel family member 4, Calcium-activated chloride channel protein 2, hCaCC-2, hCLCA4, Calcium-activated chloride channel regulator 4, 110 kDa form
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLCA4(22802)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human CLCA4 metalloprotease domain fragment GST fusion protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable