Principaux documents
MABF81
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ROR gamma T, clone 6F3.1
clone 6F3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, Retinoid-related orphan receptor-gamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RORC (6097)
Description générale
Le récepteur orphelin gamma T lié aux rétinoïdes (RORγT) est l'une des deux isoformes de RORγ appartenant à la famille des récepteurs nucléaires aux hormones et contient un seul domaine de liaison à l'ADN du récepteur nucléaire. RORγT est un régulateur négatif de l'expression de TNFDF6/FASL et de la production d'IL2 par les lymphocytes T. L'hyper-régulation de RORγT est nécessaire pour la différenciation des cellules TH17. L'inhibition de RORγT est induite par l'interaction de TGF-β avec Foxp3. Son expression est observée principalement dans les thymocytes immatures, et, pendant le développement fœtal, se trouve exclusivement dans les cellules inductrices des tissus lymphoïdes (LTi).
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine ROR gamma T humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter ROR gamma T dans des tissus normaux de foie humain.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-ROR gamma T, clone 6F3.1, a été validée en WB et en IH pour la détection de la protéine ROR gamma T.
Sous-domaine de recherche
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules T47D.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter ROR gamma T dans 10 µg de lysat de cellules T47D.
Description de la cible
~55 kDa (poids observé). Deux isoformes peuvent apparaître à environ 55 et 58 kDa avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules T47D
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Atsuyo Ikeda et al.
Cancer immunology research, 8(6), 724-731 (2020-04-02)
Innate lymphoid cells (ILC) are responsible for mucosal tissue homeostasis and are involved in the progression and suppression of several types of cancer. However, the effects of ILCs on colorectal cancer are poorly understood. We characterized human ILCs in normal
Tae Gyu Oh et al.
EBioMedicine, 6, 59-72 (2016-05-24)
We have previously reported that RORγ expression was decreased in ER-ve breast cancer, and increased expression improves clinical outcomes. However, the underlying RORγ dependent mechanisms that repress breast carcinogenesis have not been elucidated. Here we report that RORγ negatively regulates
Aoi Okubo et al.
International journal of molecular sciences, 23(1) (2022-01-12)
Th17 cells play an important role in psoriasis. The differentiation of naïve CD4+ T cells into Th17 cells depends on glycolysis as the energy source. CD147/basigin, an integral transmembrane protein belonging to the immunoglobulin superfamily, regulates glycolysis in association with
Hiroki Kanno et al.
Cancer science, 111(8), 3032-3044 (2020-05-26)
Tumor location and immunity play important roles in the progression of colorectal cancer (CRC). This study aimed to investigate the differences in the immunosurveillance pattern between right- and left-sided CRC and analyze their association with clinicopathologic features, including mismatch repair
Joan Gil et al.
Biomedicines, 10(2) (2022-02-26)
Acromegaly is caused by excess growth hormone (GH) produced by a pituitary tumor. First-generation somatostatin receptor ligands (SRLs) are the first-line treatment. Several studies have linked E-cadherin loss and epithelial-mesenchymal transition (EMT) with resistance to SRLs. Our aim was to