Principaux documents
MABF404
Sigma-Aldrich
Anti-CD274 (PD-L1) Antibody (mouse), PE, clone 10F-9G2
clone 10F.9G2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10F.9G2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd274(60533)
Description générale
The 10F.9G2 antibody is specific for mouse CD274, more commonly known as PD-L1 or B7-H1, which acts as a ligand for the T cell co-regulatory receptor PD-1 (CD279). This interaction modulates T cell antigen receptor (TCR) signaling and therefore T cell activation. PD-L1 binding to PD-1 expressed on CD4- CD8- thymocytes participates in the processes of clonal selection, elimination of autoreactive lymphocytes, and development of tolerance. ’ “” It is also widely used for analysis of receptor-ligand interaction and function(s) in vitro and in vivo.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
&
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : µ
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat purifié, dans un tampon contenant 10 mM de NaH2PO4, 150 mM de NaCl, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azide de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable