Principaux documents
MABF33
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CMH de classe II (I-A/I-E), clone M5/114
clone M5/114, from rat
Synonyme(s) :
CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Ia-associated invariant chain, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated), gamma chain of class II antigens, Ia antigen-
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M5/114, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd74(16149)
Description générale
Les chaînes invariantes associées au CMH de classe II (I-A/I-E), également appelées chaînes invariantes associées à l'antigène I-A, sont des glycoprotéines membranaires de type II à passage unique contenant un seul domaine de thyroglobuline de type I. Elles jouent un rôle essentiel dans le traitement des antigènes du CMH de classe II en formant un complexe stabilisateur à la suite de la synthèse de l'hétérodimère alpha/bêta et en orchestrant le trafic du complexe à partir des compartiments du réticulum endoplasmique (RE) dans lesquels se produit le chargement des peptides de classe II.
Application
Analyse par cytométrie en flux : un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant sur des cellules de rate en cytométrie en flux. (Bhattacharya, A., et al. (1981). The Journal of immunology. 127(6):2488-2496.)
Analyse par immunohistochimie : un précédent lot a été utilisé par un laboratoire indépendant sur du tissu thymique en immunohistochimie. (de Bont, E., et al. (1999). Int. Immunol. 11(8):1295-1306.)
Détection du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH II) (I-A/I-E) à l'aide de cet anticorps anti-CMH II (I-A/I-E), clone M5/114, dont l'utilisation a été validée par WB, FC et IH.
Qualité
Produit évalué par western blotting dans des lysats de tissus de rate de souris.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le CMH de classe II (I-A/I-E) dans 10 µg de lysat de tissus de rate de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 32 kDa.
Il existe 2 isoformes produites par épissage alternatif : 32 kDa (isoforme longue) et 24 kDa (isoforme courte).
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Libin Abraham et al.
Scientific reports, 7(1), 11379-11379 (2017-09-14)
Single-particle tracking (SPT) is a powerful method for exploring single-molecule dynamics in living cells with nanoscale spatiotemporal resolution. Photostability and bright fluorescence make quantum dots (Qdots) a popular choice for SPT. However, their large size could potentially alter the mobility
Circulating Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide resets cardiac homeostasis in mice through a matrix metalloproteinase-9-dependent mechanism.
Deleon-Pennell, KY; de Castro Bras, LE; Lindsey, ML
Physiological Reports null
Serena Y S Tan et al.
Development (Cambridge, England), 143(8), 1318-1327 (2016-03-10)
Macrophages are specialized phagocytic cells, present in all tissues, which engulf and digest pathogens, infected and dying cells, and debris, and can recruit and regulate other immune cells and the inflammatory response and aid in tissue repair. Macrophage subpopulations play
Madison Bolger-Munro et al.
eLife, 8 (2019-06-04)
When B cells encounter antigens on the surface of an antigen-presenting cell (APC), B cell receptors (BCRs) are gathered into microclusters that recruit signaling enzymes. These microclusters then move centripetally and coalesce into the central supramolecular activation cluster of an
Kanchan Bisht et al.
Glia, 64(5), 826-839 (2016-02-06)
The past decade has witnessed a revolution in our understanding of microglia. These immune cells were shown to actively remodel neuronal circuits, leading to propose new pathogenic mechanisms. To study microglial implication in the loss of synapses, the best pathological