Principaux documents
MABE647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys27), clone RM172
clone RM172, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM172, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
L'histone H3, aussi appelée histone H3.1t (H3/t), H3t ou H3/g, est codée par le gène HIST3H3 /H3Ft et est un composant central du nucléosome. Les nucléosomes permettent d'enrouler et de compacter l'ADN sous forme de chromatine, ce qui limite l'accès à l'ADN de la machinerie cellulaire qui a besoin d'ADN comme matrice. Les histones jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN et la réplication de l'ADN ainsi que la stabilité chromosomique. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. Une phosphorylation élevée de l'histone H3 est associée à la mitose.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec l'histone H3 acétylée au niveau de la lysine 27 (K27ac). Aucune réactivité croisée avec d'autres lysines acétylées de l'histone H3.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'histone H3 humaine acétylée au niveau du résidu Lys 27.
Application
Analyse en multiplex (Mplex) : une concentration de 0,1 à 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a été utilisée en multiplex.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys27), clone RM172, a été validée en western blotting et multiplexage pour la détection de l'acétyl-histone H3.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa non traitées et traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting (WB) : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys27) dans de l'extrait acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de lapin dans du PBS avec 1 % de sérum albumine bovine et 0,09 % d'azoture de sodium
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à une température comprise entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Michael S Hoetker et al.
Nature cell biology, 25(8), 1121-1134 (2023-07-18)
The epigenetic mechanisms that maintain differentiated cell states remain incompletely understood. Here we employed histone mutants to uncover a crucial role for H3K36 methylation in the maintenance of cell identities across diverse developmental contexts. Focusing on the experimental induction of
Steven J Wu et al.
Nature biotechnology, 39(7), 819-824 (2021-04-14)
Methods for quantifying gene expression1 and chromatin accessibility2 in single cells are well established, but single-cell analysis of chromatin regions with specific histone modifications has been technically challenging. In this study, we adapted the CUT&Tag method3 to scalable nanowell and
Chi Sun et al.
Scientific reports, 13(1), 12899-12899 (2023-08-10)
Enhancers function with a basal promoter to control the transcription of target genes. Enhancer regulatory activity is often studied using reporter-based transgene assays. However, unmatched results have been reported when selected enhancers are silenced in situ. In this study, using
Silvia Pomella et al.
Nature communications, 14(1), 8373-8373 (2023-12-16)
Rhabdomyosarcomas (RMS) are pediatric mesenchymal-derived malignancies encompassing PAX3/7-FOXO1 Fusion Positive (FP)-RMS, and Fusion Negative (FN)-RMS with frequent RAS pathway mutations. RMS express the master myogenic transcription factor MYOD that, whilst essential for survival, cannot support differentiation. Here we discover SKP2
Marit W Vermunt et al.
Molecular cell, 83(5), 715-730 (2023-03-04)
Transcriptional enhancers have been extensively characterized, but cis-regulatory elements involved in acute gene repression have received less attention. Transcription factor GATA1 promotes erythroid differentiation by activating and repressing distinct gene sets. Here, we study the mechanism by which GATA1 silences