Key Documents
MABE1045
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CTIP2/BCL11B, clone 25B6
clone 25B6, from rat
Synonyme(s) :
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25B6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL11B(64919)
Description générale
La protéine de la leucémie/lymphome à lymphocytes B 11B (UniProt Q99PV8 ; également appelée CLL/lymphome à lymphocytes B 11B, BCL-11B, protéine 2 interagissant avec COUP-TF, mRit1, protéine du gène 1 suppresseur de tumeurs induites par les radiations) est codée par le gène Bcl11b (également appelé Ctip2, Rit1) (identifiant du gène 58208) chez les espèces murines. CTIP2/CBL11B est une protéine à doigt de zinc de type C2H2 se liant à des éléments de réponse riches en GC et s'associant à divers cofacteurs, notamment les complexes corépresseurs NuRD, Sirt1 et l'histone acétyltransférase (HAT) p300. Elle fonctionne à la fois comme répresseur et activateur transcriptionnel. La protéine CTIP2/CBL11B est nécessaire à de nombreux points de contrôle du développement pour l'engagement et le maintien des lymphocytes T. L'expression de CTIP2/CBL11B est initiée au stade double négatif 2 (DN2) du développement des lymphocytes T et est maintenue dans les lymphocytes T matures. Des niveaux plus faibles sont observés dans les cellules NK, mais pas dans les lymphocytes B, les cellules myéloïdes ou dendritiques. Ainsi, les souris Bcl11b-/- meurent dès la naissance en raison d'un blocage dans le développement des thymocytes au stade DN2. Les thymocytes DN2 déficients pour Bcl11b sont très prolifératifs ; ils conservent leur potentiel de différenciation en cellules NK et en lignées myéloïdes, mais pas en lymphocytes T matures.
Spécificité
Le clone 25B6 reconnaît les isoformes épissées alpha et bêta de CTIP2/BCL11B humain et de souris.
Immunogène
Isoforme bêta complète CTIP2 recombinante de souris avec étiquette GST (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/240e d'un lot représentatif a permis de détecter CTIP2/BCL11B dans des coupes de tissus cérébraux de souris.
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter les zones de localisation du CTIP2 dans des coupes de cerveau embryonnaire (E14 et E16) et postnatal (P3 et P6) de souris flottantes fixées au paraformaldéhyde à 4 % (Arlotta, T., et al. (2005). Neuron. 45(2):207-221).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter des bandes de CTIP2 en doublet, représentant deux isoformes épissées, dans des extraits nucléaires de cellules Jurkat ainsi que dans l'immunoprécipité de SIRT1 (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
L'anticorps anti-CTIP2/BCL11B, clone 25B6 (réf. MABE1045), est un anticorps monoclonal de rat hautement spécifique qui cible CTIP2, et qui a été testé en immunofluorescence, immunohistochimie et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293.
Analyse western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine CTIP2/BCL11B dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 96 kDa. Poids théorique (calculé) : 95,52/94,57 kDa (isoforme alpha humaine/de souris) et 88,48/87,34 kDa (isoforme bêta humaine/de souris). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de rat purifié, dans un tampon contenant 150 mM de NaCl, 15 mM de HEPES (pH 7,5) et 0,02 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Martin Munz et al.
Cell, 186(9), 1930-1949 (2023-04-19)
Cortical circuits are composed predominantly of pyramidal-to-pyramidal neuron connections, yet their assembly during embryonic development is not well understood. We show that mouse embryonic Rbp4-Cre cortical neurons, transcriptomically closest to layer 5 pyramidal neurons, display two phases of circuit assembly
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological
Philippe Foerster et al.
Development (Cambridge, England), 144(2), 201-210 (2016-12-21)
Radial glial cells (RCGs) are self-renewing progenitor cells that give rise to neurons and glia during embryonic development. Throughout neurogenesis, these cells contact the cerebral ventricles and bear a primary cilium. Although the role of the primary cilium in embryonic