MABD55
Anti-TERT (human) Antibody, clone 2C4
clone 2C4, from mouse
Synonyme(s) :
Telomerase reverse transcriptase, HEST2, Telomerase catalytic subunit, Telomerase-associated protein 2, Short name=TP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TERT(7015)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect TERT in HeLa cells, BJ and WI-38 fibroblasts (Masutomi, K., et al. (2003). Cell, Vol. 114:241–253).
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TERT in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Description de la cible
Three isoforms exist for human TERT: Isoform 1 at 127 kDa, Isoform 2 at 90 kDa, and Isoform 3 at 120 kDa
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable