MABC616
Anti-NOX4 Antibody, clone 10A8.1
culture supernatant, clone 10A8.1, from mouse
Synonyme(s) :
NADPH oxidase 4, Kidney oxidase-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, KOX-1, Renal NAD(P)H-oxidase, NOX4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10A8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOX4(50507)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Toxicology & Drug Resistance
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NOX4 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2