MABC290
Anti-PDL-1/CD274 Antibody, clone 3F2.1
clone 3F2.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PDL-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1/CD274 in 10 µg of human skeletal muscle tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable