MABC1023
Anti-EGR1 Antibody, clone 16A10.1
clone 16A10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Early growth response protein 1, AT225, EGR-1, Nerve growth factor-induced protein A, NGFI-A, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox-24
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16A10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGR1(1958)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VEGF-induced EGR1 expression in serum-starved HUVECs.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable