Principaux documents
MAB948
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-virus Coxsackie B3, clone 280-5F-4E-5E
clone 280-5F-4E-5E, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
280-5F-4E-5E, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Réagit avec le virus Coxsackie B3. Neutralise la souche Nancy du virus Coxsackie B3 à un titre de 1/6 000e.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
IFA au 1/1 000e. Diluer avec un tampon de pH 7,5 à 8,0 contenant des protéines ou un autre milieu stabilisant. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
L'anticorps anti-virus Coxsackie B3, clone 280-5F-4E-5E, est un anticorps dirigé contre le virus Coxsackie B3 à utiliser en IF.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En tampon phosphate (PB) 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Maintenir entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution.
Maria A Moschovi, Katerina Katsibardi, Maria Theodoridou, Athanassios G Michos et al.
The Journal of Infection null
Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece.
Spanakis, N; Manolis, EN; Tsakris, A; Tsiodras, S; Panagiotopoulos, T; Saroglou, G; Legakis, NJ
Journal of Clinical Pathology null
Yanhong Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-25)
Coxsackievirus B3 (CVB3) is the most common cause of acute and chronic viral myocarditis, primarily in children, while human adenovirus infections represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide, in people of all ages. A series of novel 2-benzoxyl-phenylpyridine
Xiang Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 10656-10656 (2019-07-25)
The Muc-1 oncoprotein is a tumor-associated mucin often overexpressed in pancreatic cancer. We report that knockout of Muc-1 reduced the degree of pancreatic inflammation that resulted from infection with Coxsackievirus B3 (CVB3) in a mouse model. CVB3-infected Muc-1-deficient (Muc-1KO) mice
Xiaowei Zhang et al.
Journal of virology, 87(22), 12407-12421 (2013-09-13)
Enteroviruses can frequently target the human central nervous system to induce a variety of neurological diseases. Although enteroviruses are highly cytolytic, emerging evidence has shown that these viruses can establish persistent infections both in vivo and in vitro. Here, we