MAB88079
Anti-Heat Shock Factor II Antibody, clone 3E2
clone 3E2, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
HSFII
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Espèces réactives
human, monkey, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSF2(3298)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL:
NIH-3T3 cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable