MAB5382
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1 α Antibody, clone H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H1alpha67, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, ferret, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIF1A(3091)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000. The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded tissue sections after antigen retrieval.
Immunoprecipitation
Gel Shift
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cobalt chloride-treated MCF-7 cells