MAB4419A4
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
POU domain class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F9.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Description générale
Application
Qualité
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable