MAB3776
Anti-MDM2 Antibody, clone SMP14
clone SMP14, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Murine Double Minute 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SMP14, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(314856)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
RNA Binding Protein (RBP)
Immunohistochemistry (Frozen and Paraffin-embedded sections)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Breast carcinoma
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable