Key Documents
MAB3560
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-8-oxoguanine, clone 483.15
ascites fluid, clone 483.15, Chemicon®
Synonyme(s) :
8-oxoG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
483.15, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human, primate
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OGG1(4968)
Description générale
La 8-oxoguanine est un produit mutagène résultant de l′endommagement oxydatif de la guanine. La base endommagée par voie oxydative qu′est la 8-oxoguanine est générée dans l′ADN de tous les organismes vivants par la présence d′espèces réactives de l′oxygène dans les cellules. L′endommagement de l′ADN menace la viabilité de l′information génétique stockée dans chaque molécule d′ADN ; il existe toutefois dans les cellules des enzymes qui protègent de l′effet mutagène de cette lésion. La 8-oxoguanine est l′une des lésions de l′ADN dues au stress oxydatif les plus abondantes et les mieux caractérisées. On estime qu′environ 180 guanines par cellule de mammifère et par jour sont oxydées en 8-oxoG. La 8-oxoG est une lésion apparentée à une erreur de codage qui peut provoquer des mutations du type transversion de G/C en T/A ou de T/A en G/C. Cette lésion s′accumule dans l′ADN avec l′âge. Elle a été vaguement reliée à plusieurs cancers et maladies, tels que la maladie d′Alzheimer et la maladie de Parkinson.
Spécificité
8-oxoguanine. Dans un test ELISA par compétition, l′anticorps monoclonal n′a montré aucune réactivité pour les composés dGMP, dAMP, dCMP ou TMP aux concentrations micromolaires. Une compétition n′a été observée que lorsque les concentrations ont été augmentées jusqu′à la plage millimolaire.
Immunogène
8-Oxoguanine adsorbée sur de l′alumine.
Application
Immunocytochimie :
Sur des cellules HeLa et Cos7 fixées au paraformaldéhyde. La 8-oxoguanine a été localisée dans le noyau des cellules privées de nutriments.
Test ELISA :
Des cellules cultivées sur des lames ont subi deux extractions successives par une solution refroidie de NaCl 560 nM / Triton X-100 à 0,1 % (v/v) / SDS à 0,02 % (p/v) / tampon phosphate 10 mM à pH 7,4 puis fixées à température ambiante pendant 5-20 minutes avec du PFA à 4 % préparé de frais. {Conlon, KA et al (2000) J. Histotechnology 23(1):37-44}. Une coloration typique montre que les noyaux des cellules extraites présentent une périphérie et des zones bien définies de chromatine condensée. Le marquage obtenu avec le clone 483.15 a montré une coloration fluorescente spécifique mais pale au niveau des noyaux de cellules incubées dans du DMEM supplémenté. Dans des cellules incubées dans une solution saline de composition définie et exempte de nutriments (NFDSS) {chlorure de calcium 1,8 mM, NaCl 110 mM, bicarbonate de sodium 44 mM, pH 7,5}, le clone a généré une forte coloration fluorescente nucléaire à l′aspect ponctué et uniformément distribué. La coloration fluorescente disparaît jusqu′au niveau du bruit de fond dans les cellules incubées dans un milieu contenant des nutriments, même après un traitement initial au NFDSS {Conlon et al}.
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé dans un test ELISA.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-8-oxoguanine, clone 483.15, permet de détecter les niveaux de 8-oxoguanine ; son utilisation a été publiée et validée en ElISA et IC.
Qualité
Produit évalué en routine par immunocytochimie sur des cellules NIH/3T3.
Immunocytochimie :
Analyse confocale par fluorescence de cellules NIH/3T3 à l'aide de l'anticorps monoclonal de souris anti-8-oxoguanine.
Forme physique
IgM monoclonale de souris non purifiée en solution dans un tampon sans conservateur.
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois à -20 ºC en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgM et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HeLa ou Cos7 en manque de nutriments
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Vascular effects of a low-carbohydrate high-protein diet.
Foo, SY; Heller, ER; Wykrzykowska, J; Sullivan, CJ; Manning-Tobin, JJ; Moore et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Robert Lowe et al.
Genome biology, 16, 194-194 (2015-09-19)
Cellular senescence is a stable arrest of proliferation and is considered a key component of processes associated with carcinogenesis and other ageing-related phenotypes. Here, we perform methylome analysis of actively dividing and deeply senescent normal human epithelial cells. We identify
Sameera Nallanthighal et al.
NanoImpact, 5, 92-100 (2017-09-26)
Incorporation of silver nanoparticles (AgNPs) in toothpaste, food containers, dietary supplements and other consumer products can result in oral exposure to AgNPs and/or silver ions (Ag+) released from the surface of AgNPs. To examine whether ingestion of AgNPs or Ag+
Vadivel Parthsarathy et al.
PloS one, 8(1), e54769-e54769 (2013-02-06)
Previously, we have developed a retro-inverso peptide inhibitor (RI-OR2, rGffvlkGr) that blocks the in vitro formation and toxicity of the Aβ oligomers which are thought to be a cause of neurodegeneration and memory loss in Alzheimer's disease. We have now
Sameera Nallanthighal et al.
Nanotoxicology, 11(8), 996-1011 (2017-10-20)
Due to extensive use in consumer goods, it is important to understand the genotoxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and identify susceptible populations. 8-Oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) excises 8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanine (8-oxoG), a pro-mutagenic lesion induced by oxidative stress. To understand whether