Documents
MAB3422
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone, clone H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Histone antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H11-4, monoclonal
Espèces réactives
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H2AC21(317772)
Catégories apparentées
Description générale
Cinq histones principales sont impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Les cinq classes majeures d'histones sont appelées H1/H5, H2A, H2B, H3 et H4. Les histones H2A, H2B, H3 et H4 sont connues sous le nom d'histones de cœur, tandis que les histones H1 et H5 sont dénommées histones de liaison. Les histones contiennent un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, qui déterminent la structure en "collier de perles" des nucléosomes. Ce sont les principaux composants protéiques de la chromatine, qui servent de bobines autour desquelles l'ADN s'enroule et qui interviennent dans la régulation des gènes.
Spécificité
En raison de la nature hautement conservée des histones, cet anticorps devrait réagir avec un large éventail d'espèces.
L'anticorps se lie spécifiquement à un déterminant antigénique qui est présent sur l'ensemble des cinq protéines histone. L'anticorps reconnaît les histones H1, H2A, H2B, H3 et H4 avec une sensibilité comparable.
Immunogène
Fractions nucléaires purifiées de cellules HeLa
Application
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e d'un précédent lot a été utilisée.
Immunocytochimie :
Une concentration de 1-5 µg/ml d'un précédent lot a été utilisée en immunocytochimie.
Immunohistochimie :
Une concentration de 1-5 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée en immunohistochimie.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez l'histone à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-histone, clone H11-4, qui a fait ses preuves en ICC, IHC et WB.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules Jurkat.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M à pH 7,6 avec du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois entre 2 et 8 ºC en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
L'anticorps lyophilisé est stable entre 2 et 8 °C. Conserver l'anticorps reconstitué en aliquotes entre -15 et -25 °C pendant 12 mois maximum. Il convient d'éviter les congélations et décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
N'importe quel tissu
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Behavioral stress induces regionally-distinct shifts of brain mineralocorticoid and glucocorticoid receptor levels.
Caudal, D; Jay, TM; Godsil, BP
Frontiers in Behavioral Neuroscience null
Wenzhou Hong et al.
Journal of innate immunity, 1(3), 215-224 (2009-01-01)
Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) is a leading cause of acute and chronic otitis media, which are a major public health problem worldwide. The persistence of NTHi during chronic and recurrent otitis media infections involves multicellular biofilm communities formed within the
Bing Pang et al.
Infection and immunity, 85(9) (2017-07-05)
Haemophilus parainfluenzae is a nutritionally fastidious, Gram-negative bacterium with an oropharyngeal/nasopharyngeal carriage niche that is associated with a range of opportunistic infections, including infectious endocarditis and otitis media (OM). These infections are often chronic/recurrent in nature and typically involve bacterial
Ershun Zhou et al.
Frontiers in immunology, 10, 1131-1131 (2019-06-14)
Given that B. besnoiti tachyzoites infect host endothelial cells of vessels in vivo, they become potential targets for professional phagocytes [e.g., polymorphonuclear neutrophils (PMN)] when in search for adequate host cells or in case of host cell lysis. It was
The transcriptional corepressor, PELP1, recruits HDAC2 and masks histones using two separate domains.
Choi, YB; Ko, JK; Shin, J
The Journal of Biological Chemistry null