MAB3369
Anti-MMP-3 Antibody, clone SL-1 IID4
clone SL-1 IID4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Stromelysin-1, Transin, Proteoglycanase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SL-1 IID4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP3(4314)
Description générale
Spécificité
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (Use Protein A): 2μg/ml protein lysate.
Western blotting: 0.5-1.0 μg/ml for 2hrs at RT
Immunohistology (frozen & formalin-fixed): 10-20 μg/ml for 60 minute at room temperature. No special pretreatment is required for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSTIVE CONTROL:
Human endometrium cells, placenta, bladder, breast, ovarian carcinomas.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable