Principaux documents
MAB2166
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1HU-4C8
Synonyme(s) :
Huntingtin, Huntington′s Disease Protein, HD Protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-protéine huntingtine, a.a. 181-810, clone 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1HU-4C8, monoclonal
Espèces réactives
rat, rabbit
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, human, hamster, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La maladie de Huntington (MH) est une affection neurodégénérative héréditaire et progressive, caractérisée par des changements de personnalité, une déficience motrice et une démence sous-corticale. La base moléculaire de cette maladie implique l'expansion du trinucléotide CAG, codant pour une polyglutamine dans le premier exon d'un gène du chromosome quatre (4p16.3), qui produit normalement une protéine largement exprimée de 3136 a.a. (~350 kDa) dont la fonction n'est pas claire, la protéine huntingtine. Cette protéine se trouve dans la région périnucléaire avec les microtubules et dans la région centrosomale avec la gamma-tubuline. La protéine huntingtine est nécessaire à la survie des neurones et participe au trafic des vésicules synaptiques, à la fixation des microtubules et pourrait également jouer un rôle dans l'apoptose. Dans la MH, les cellules neuronales avec la forme mutante de la huntingtine présentent des agrégations intranucléaires du fragment N-terminal, ce qui provoque des inclusions dommageables dans les zones périnucléaires et la mort des cellules striatales. La huntingtine de type sauvage et les anti-huntingtines réduisent l'agrégation et la toxicité cellulaire de la forme mutante de la huntingtine dans les modèles cellulaires mammifères de la maladie de Huntington. La protéine huntingtine est connue pour interagir avec GAPDH, HAP-1, SP1 et TAFII130.
Spécificité
Protéine huntingtine. Aucune réactivité croisée vis-à-vis d'autres protéines détectable par western blotting.
Immunogène
Fragment de huntingtine, des a.a. 181 à 810 sous la forme d'une protéine de fusion.
Épitope : acides aminés 181-810
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-protéine huntingtine, a.a. 181 à 810, clone 1HU-4C8, est un anticorps dirigé contre la protéine huntingtine pour une utilisation en ELISA, IC, IH(P), IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Test ELISA :
une dilution au 1/500e-1/5 000e d'un lot précédent a été utilisée en test ELISA.
Immunohistochimie :
une dilution au 1/500e-1/5 000e d'un lot précédent a été utilisée sur des coupes de paraffine congelées et traitées au four à micro-ondes (tissu humain).
Immunohistochimie :
une dilution au 1/500e-1/5 000e d'un lot précédent a été utilisée sur des cellules transfectées.
Immunoprécipitation :
une dilution au 1/500e-1/5 000e d'un lot précédent a été utilisée en immunoprécipitation.
Analyse par western blotting :
1/500-1/5 000 Devrait détecter une bande migrant à environ 350-400 kDa par western blotting (Nature Genetics 10:104-110.).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la protéine huntingtine dans 10 μg de lysats de cerveau de rat.
Description de la cible
350-400 kDa
Forme physique
Liquide d'ascite de souris (IgGκ monoclonale), ne contenant aucun conservateur.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cortex cérébral humain normal
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Spatial and temporal requirements for huntingtin (Htt) in neuronal migration and survival during brain development.
Tong, Y; Ha, TJ; Liu, L; Nishimoto, A; Reiner, A; Goldowitz, D
The Journal of Neuroscience null
Persistence of morning anticipation behavior and high amplitude morning startle response following functional loss of small ventral lateral neurons in Drosophila.
Sheeba, V; Fogle, KJ; Holmes, TC
Testing null
Localization of BDNF mRNA with the Huntington's disease protein in rat brain.
Ma, B; Culver, BP; Baj, G; Tongiorgi, E; Chao, MV; Tanese, N
Mol. Neurodegener. null
Huntingtin aggregation kinetics and their pathological role in a Drosophila Huntington's disease model.
Weiss, KR; Kimura, Y; Lee, WC; Littleton, JT
Genetics null
Tailor-made RNAi knockdown against triplet repeat disease-causing alleles.
Takahashi, M; Watanabe, S; Murata, M; Furuya, H; Kanazawa, I; Wada, K; Hohjoh, H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Articles
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.