MAB2079-AF647
Anti-Integrin β1, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29, Integrin β1, activated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in NIH/3T3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable