Principaux documents
MAB1976
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ3 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM609
Synonyme(s) :
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine αV β3, clone LM609, clone LM609, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Espèces réactives
chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
La famille de récepteurs d'adhérence cellulaire que sont les intégrines est constituée d'au moins 16 hétérodimères associés aux membranes, composés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta qui se combinent par voie non covalente. La structure et la diversité fonctionnelle de la famille des intégrines reposent sur les capacités d'appariement de chaque sous-unité alpha et bêta. Ces interactions moléculaires entre les récepteurs que sont les intégrines et leurs ligands respectifs reposent sur la reconnaissance de la séquence Arg-Gly-Asp (RGD), connue pour être présente dans la fibronectine, la vitronectine, le collagène, le fibrinogène et le facteur de von Willebrand, des constituants de la matrice extracellulaire (Cheresh, 1991). L'implication des intégrines dans la prolifération vasculaire, l'adhérence et la cicatrisation est bien documentée. Le récepteur d'adhérence dénommé intégrine alpha V bêta 3 semble être exprimé sélectivement sur les vaisseaux sanguins en croissance et a été identifié comme un marqueur du tissu vasculaire angiogénique (Brooks, 1994). Du fait de son implication dans l'angiogenèse, l'intégrine alpha V bêta 3 est l'un des récepteurs intégrines les plus intensément étudiés.
Spécificité
Réagit avec le complexe vitronectine/récepteur alphaVbêta3, récepteur d'adhésion dirigé par la séquence RGD. Il a été montré que le clone LM609 bloque l'adhérence d'une lignée cellulaire de mélanome humain (M21) à la vitronectine, au fibrinogène et au facteur de von Willebrand, ainsi qu'à un peptide synthétique contenant la séquence RGD (Cheresh, 1987). Il a été montré que dans des membranes chorio-allantoïdiennes de poussin, LM609 bloque l'angiogenèse induite par le FCFb (ou BFGF) et le TNFalpha, mais n'a aucun effet sur les vaisseaux pré-existants (Brooks, 1994). Même si ce clone bloque effectivement la fixation des cellules aux ligands contenant la séquence RGD, il n'interagit pas directement avec le site de liaison RGD. Le clone LM609 semble plutôt être un inhibiteur allostérique de l'intégrine alphaVbêta3, qui se lie à un épitope conformationnel résultant de l'association post-traductionnelle des sous-unités alphaV et bêta3.
Immunogène
Récepteur d'adhérence purifié issu de la lignée cellulaire de mélanome humain M21 (Cheresh, 1987).
Application
Cytométrie en flux : 1-3 μg de clone LM609 pour 0,5 × 10e6 cellules dans 100 μl (Smith, 1996).
Immunoprécipitation : immunoprécipite de manière spécifique le complexe d'intégrine alpha V bêta 3 qui, lorsqu'il est séparé par SDS-PAGE en conditions réductrices, donne une bande d'environ 130 kDa, correspondant à la sous-unité alpha V, et une bande de 105 kDa, correspondant à la sous-unité bêta 3 (Cheresh, 1987).
Immunofluorescence : 5-10 μg/ml pour le marquage de cryocoupes de 6 mm traitées au FCFb (ou BFGF) de membranes chorio-allantoïdiennes de poussin fixées à l'acétone (Brooks, 1994). Le clone LM609 est également efficace sur les cellules et tissus fixés avec 4 % de paraformaldéhyde et congelés. Il n'est toutefois pas efficace pour le marquage immunohistochimique des coupes de tissu inclus en paraffine.
Inhibe l'adhérence des cellules aux surfaces recouvertes de vitronectine à des concentrations de 10 à 25 µg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail et les protocoles optimaux.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine αV β3, clone LM609, est un anticorps dirigé contre l'intégrine αV β3 à utiliser en FC, IF, IH et IP. Il a fait l'objet de plus de 60 publications.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Description de la cible
150 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée par affinité sur protéine A et se présentant sous forme de solution dans un tampon phosphate (PB) à 0,02 M et à pH 7,6, contenant 0,25 M de NaCl et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le bouchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : lignées cellulaires de myélome humain M21 et MoαV (Chen, 1995).
Témoin négatif : cellules Mo (lignée cellulaire dérivée de M21, mais n'exprimant pas l'intégrine αV) (Chen, 1995).
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Alexander Fuhrmann et al.
PloS one, 9(7), e102424-e102424 (2014-07-12)
Single-molecule experiments indicate that integrin affinity is cation-type-dependent, but in spread cells integrins are engaged in complex focal adhesions (FAs), which can also regulate affinity. To better understand cation-type-dependent adhesion in fully spread cells, we investigated attachment strength by application
Nancy J Sullivan et al.
Journal of virology, 79(1), 547-553 (2004-12-15)
Ebola virus infection causes a highly lethal hemorrhagic fever syndrome associated with profound immunosuppression through its ability to induce widespread inflammation and cellular damage. Though GP, the viral envelope glycoprotein, mediates many of these effects, the molecular events that underlie
Marc A Yonkers et al.
Journal of neurophysiology, 100(5), 2719-2725 (2008-09-19)
Development of the embryonic nervous system requires thyroid hormone. However, the underlying mechanisms and targets of thyroid hormone action are not well defined. To identify embryonic roles for thyroid hormone we tested for effects on a key neuronal trait, voltage-gated
Huafang Wang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 300(5), C979-C988 (2011-02-11)
Nitric oxide (NO) mediates endothelial angiogenesis via inducing the expression of integrin α(v)β(3). During angiogenesis, endothelial cells adhere to and migrate into the extracellular matrix through integrins. Collagen IV binds to integrin α(v)β(3), leading to integrin activation, which affects a
Expression of integrins on human choroidal neovascular membranes.
Jing Cui et al.
Journal of ocular biology, diseases, and informatics, 2(1), 12-19 (2010-01-15)