MAB1952Z
Anti-Integrin α3 Antibody, clone P1B5, azide free
clone P1B5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD49c, MAB1952
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1B5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA3(3675)
Description générale
Spécificité
Application
Cell Structure
Integrins
Immunohistochemistry on human tonsil
fresh frozen tissue
paraffin embedded tissue; protease digestion required:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Remarque sur l'analyse
Human foetal foreskin fibroblasts (HFFF), neuroblastomas
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable