MAB1949
Anti-Laminin-5 Antibody, clone P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Epiligrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for activity/function inhibition
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMC2(3918)
Catégories apparentées
Description générale
The laminin-5 isoform (nicein, epiligrin, and kalinin) is abundant in transitional epithelium, stratified squamous epithelia, lung mucosa, and other epithelial glands (Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997). Laminin-5 is a heterotrimer consisting of alpha3, beta3, and gamma2 subunits that associate via large helical regions to produce a cruciform-shaped molecule (Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520). Laminin-5 is synthesized initially as a 460-kD molecule that undergoes specific processing to a smaller form after being secreted into the extracellular matrix (Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503). The size reduction is a result of processing the 3 and 2 subunits from 190-200 to 160 kD and from 155 to 105 kD, respectively (Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995). {Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Protéines de la MEC
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable