MAB1664
Anti-VEGF Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
FLT-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLT1(2321)
Spécificité
1998; Sait et al., 1995; deVries et al., 1992).
SPECIES REACTIVITIES:
Antibody crossreacts with mouse Flt-1. No significant sequence homology is seen with human VEGF-R2/KDR or other related kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Flow cytometry: Dilute the antibody to 25 μg/mL and use 10-20 μL antibody for 1-2 x 10E5 cells in a total volume of 200-250 μL. Visualize with appropriate secondary antibodies.
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable