Principaux documents
LP1
Sigma-Aldrich
VLDL, humain
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
>98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
DENSITÉ :
0,95 à 1,006 g/ml
Le VLDL est isolé à partir de plasma humain frais contenant de l'EDTA et du citrate de sodium, par ultracentrifugation isopycnique séquentielle aux limites de densité inférieure et supérieure de la plage de densité spécifiée (Havel et al., 1955). Les ajustements de densité sont réalisés à l'aide de KBr solide. Le VLDL est lavé par centrifugation à la limite supérieure de densité pour assurer l'élimination des protéines de densité plus élevée.
Origine du produit : plasma humain testé et négatif pour la présence d'anticorps anti-HBsAg, VIH-I, VIH-II, HBc et hépatite C. Il est recommandé de traiter tous les produits sanguins comme s'ils étaient potentiellement infectieux.
Qualité
ASSURANCE QUALITÉ :
Protéine dosée par la méthode BCA de Pierce utilisant du SDS à 1 % avec de la BSA comme étalon. La pureté de chaque préparation est contrôlée par électrophorèse sur gel d'agarose à l'aide de la coloration des lipides au Fat Red 7B (2,3).
Forme physique
Liquide dans une solution de NaCl à 150 mM, pH 7,4, avec 0,01 % d'EDTA. Stérilisé par filtration à l'aide d'un filtre de 0,2 micron dans un flacon stérile.
COMPOSITION :
88 à 95 % de lipides ; 5 à 12 % de protéines.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C jusqu'à quatre semaines maximum. NE PAS CONGELER. La congélation peut provoquer la dénaturation du produit.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cdk5 regulates the phosphorylation of tyrosine 1472 NR2B and the surface expression of NMDA receptors.
Shuo Zhang,Lambert Edelmann,June Liu,James E Crandall,Maria A Morabito
The Journal of Neuroscience null
A role of Rnd1 GTPase in dendritic spine formation in hippocampal neurons.
Yukio Ishikawa,Hironori Katoh,Manabu Negishi
The Journal of Neuroscience null
Striatal enriched phosphatase 61 dephosphorylates Fyn at phosphotyrosine 420.
Tri-Hung Nguyen,Jian Liu,Paul J Lombroso
The Journal of Biological Chemistry null
Gordana Miletic et al.
Pain, 149(1), 152-159 (2010-02-23)
Plasticity in the spinal dorsal horn may contribute to the development of pain following peripheral nerve injury. Shank proteins are a constituent family of the post-synaptic density (PSD), and they may play a role in synaptic plasticity through activity-dependent synaptic
Spatial learning enhances the expression of inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A in the hippocampal formation of rat.
Il Hwan Kim,Soon Kwon Park,Woong Sun,Yunhee Kang,Hyun Taek Kim,Hyun Kim
Brain Research Molecular Brain Research null