Principaux documents
JCWP04700
Millipore
Filtre membrane Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 10,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
85 μm
Dimension de pores
10.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : JCWP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène pour améliorer les caractéristiques de manipulation dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un vaste éventail de substances chimiques et permettent des débits élevés et uniformes. (À noter, les références contenant la mention "FHUP" sont des produits non laminés, sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec pratiquement tous les solvants et les solutions acides et alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de l′air ; filtration et évent de gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany