Principaux documents
IX0185
Supelco
Iodomethane
Synonyme(s) :
Iodomethane, Methyl Iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-819-5
Essai:
≥98% (GC)
pb:
42 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
540 hPa ( 25 °C)
Pression de vapeur
540 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤100
pH
5.2 (25 °C in H2O)
pb
42 °C/1013 hPa
Pf
-66 °C
Densité
2.28 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
IC
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Application
IX0185-3 is packaged in poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 100APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup