Principaux documents
IT5SP0001
Millipore
Embout mâle Stäubli vers TC ¾"
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
0.5 in.
13 mm
Largeur
0.5 in.
depth
3 in.
Poids
8 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany