Principaux documents
HVWG04700
Millipore
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane Durapore®, 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
gridded
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les filtres membranes Durapore® sont parfaits pour surveiller la contamination particulaire de l'air et pour la clarification de fluides.
  • Les membranes offrent une large compatibilité chimique, fournissent des débits et volumes filtrés élevés et un faible taux d'extractibles.
  • Les filtres en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) hydrophile présentent la plus faible adsorption protéique, permettant ainsi de minimiser les interactions avec les échantillons et de maximiser la récupération.
Application
Clarification de solutions biologiques
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3