Principaux documents
HPWP09050
Millipore
Filtre membrane Millipore Express PLUS
Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PES, dimension de pores de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Millipore
Paramètres
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
130-155 μm
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥690 mbar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPWP
La membrane Millipore Express PLUS permet une filtration ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d′additif, de tampons et d′autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et à faible fixation des protéines est également utilisée dans plusieurs de nos dispositifs de filtration stérilisante prêts à l′emploi.
Caractéristiques et avantages :
•Filtration ultra-rapide et haut débit pour accélérer les temps de traitement
•Peut être stérilisée en autoclave, à l′oxyde d′éthylène ou au rayonnement gamma pour les applications de filtration stérilisante
Applications :
filtration stérilisante, filtration de tampons, filtration de milieux de culture cellulaire
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Filtration de tampons
  • Filtration de milieux de culture cellulaire
  • Filtration d'échantillons pour analyse des PFAS (LC-MS)
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d′utilisation : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 μm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes à pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany