Key Documents
HAWG03700
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,45 µm, quadrillé
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose membrane
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with OSHA ID 160
Description
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWG
Composés d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres membranes MF-Millipore font partie des membranes les plus largement utilisées dans les applications d′analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental.
- Disponible dans différentes dimensions de pores, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d′éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave.
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Élimination des particules
  • Analyse des particules
  • Analyses microbiologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration de laboratoire à usage général
  • Usage prévu : Rétention et extraction de contaminants biologiques
  • Instructions d′utilisation : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pore (ou moins) permet d′extraire efficacement les contaminants biologiques, y compris les bactéries, moisissures et levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de grande taille, le liquide peut être filtré sur des membranes de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pore, pour piéger les micro-organismes et les faire croître en vue de leur mise en culture et de leur analyse.
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur.
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Cheng-Der Liu et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
The binding of Epstein-Barr Virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA1) to the latent replication origin (oriP) triggers multiple downstream events to support virus-induced pathogenesis and tumorigenesis. Although EBV is widely recognized as a B-lymphotropic infectious agent, little is known about