GR15
Anti-EGFR (Ab-5) Mouse mAb (EGFR.1)
liquid, clone EGFR.1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EGFR.1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml)
Immunoprecipitation (1-2 g/sample)
Neutralization Studies (1-2 g/ml; use Cat. No. GR15L; see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HL-60 cells
A-431 cells
Autres remarques
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable