Key Documents
GF303
Sigma-Aldrich
G-CSF, protéine humaine recombinante, sans composés d'origine animale
The GCSF protein is a pleiotropic cytokine best known for its specific effects on the proliferation, differentiation & activation of hematopoietic cells of the neutrophilic granulocyte lineage. Manufactured using all non-animal reagents.
Synonyme(s) :
GCSF, Granulocyte Colony Stimulating Factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur stimulant les colonies de granulocytes (G-CSF) est une cytokine pléiotrope surtout connue pour ses effets spécifiques sur la prolifération, la différenciation et l'activation des cellules hématopoïétiques de la lignée des granulocytes neutrophiles. Il est principalement produit par les monocytes et les macrophages après activation par une endotoxine, le TNFα et l'IFNγ. D'autres types de cellules, notamment les cellules endothéliales fibroblastiques, les astrocytes et les cellules stromales de moelle osseuse, peuvent sécréter du G-CSF après activation par les LPS, l'IL1 ou le TNFα. Diverses lignées cellulaires de carcinome et diverses cellules de leucémie myéloblastique peuvent aussi exprimer constitutivement le G-CSF. Le G-CSF est utilisé en milieu clinique pour faciliter la récupération hématopoïétique après une transplantation de moelle osseuse. Les G-CSF humain et murin présentent une réactivité inter-espèces. Le G-CSF humain recombinant est une protéine de 18,7 kDa contenant 174 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Souris
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Conditionnement
10 µg
Qualité
Test de bioactivité : déterminée par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules M-NFS-60 de souris. La DE50 attendue est ≤ 0,1 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 1 x 107 unité/mg.
Forme physique
Ce produit est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Le G-CSF humain recombinant sans composés d'origine animale est fabriqué sans réactifs d'origine animale.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1